Learn More
Metil 4-cloropicolinato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Chloropicolinate |
| CAS | 24484-93-3 |
| Fórmula molecular | C7 H6 Cl N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)6-4-5(8)2-3-9-6/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(Cl)ccn1 |
| Nombre IUPAC | metil-4-cloropiridina-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 171.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.0087 |