Learn More
Metil 4-clorofenilacetato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10324352 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10324352 5 g Frasco de vidrio 5 g
10323612 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10324352 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351050050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 52449-43-1 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52449-43-1
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.62
Número MDL MFCD00032743
Clave InChI WWIYGBWRUXQDND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-chlorophenylacetate, methyl 2-4-chlorophenyl acetate, methyl 4-chlorophenyl acetate, 4-chloro-phenyl-acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chlorophenylacetic acid methyl ester, methyl4-chlorophenylacetate, zlchem 382
PubChem CID 104196
Nombre IUPAC methyl 2-(4-chlorophenyl)acetate
SMILES COC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-chlorophenylacetate
Nombre de nota 99%
Color Amarillo
Densidad 1.2000g/mL
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5220 to 1.5240
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.2
Fórmula lineal ClC6H4CH2CO2CH3
Beilstein 09, III, 2264
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-chlorophenylacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.