Learn More
4-(cloroformil)butirato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-(Chloroformyl)butyrate |
| CAS | 1501-26-4 |
| Fórmula molecular | C6H9ClO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(Chloroformyl)butyric Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9ClO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | ClC(CCCC(OC)=O)=O |
| Nombre IUPAC | metil 5-cloro-5-oxopentanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 164.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.02 |