Learn More
Metil 4-(cloroformil)butirato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15209626 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15209626 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15209626 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126540500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(chloroformyl)butyrate
CAS 1501-26-4
Densidad 1.1910g/mL
Punto de ebullición 110.0°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula molecular C6H9ClO3
Fórmula lineal ClCO(CH2)3CO2CH3
Índice de refracción 1.4435 to 1.4455
Número MDL MFCD00000756
Cantidad 50 g
Gravedad específica 1.191
Sinónimo methyl 4-chloroformyl butyrate, methyl 5-chloro-5-oxovalerate, methyl 4-chloroformylbutyrate, methyl5-chloro-5-oxopentanoate, 5-chloro-5-oxopentanoic acid methyl ester, methyl glutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-butyric acid methyl ester, zlchem 559, pubchem14033
Clave InChI JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CCCC(Cl)=O
Nombre IUPAC metil 5-cloro-5-oxopentanoato
Peso molecular (g/mol) 164.59
PubChem CID 73916
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.59
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 4-(chloroformyl)butyrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement