Learn More
Metil 4-(cloroformil)butirato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15299616 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
15299616 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15299616 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126540100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1501-26-4 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(chloroformyl)butyrate
Nombre de nota 98%
CAS 1501-26-4
Densidad 1.1910g/mL
Punto de ebullición 110.0°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H9ClO3
Fórmula lineal ClCO(CH2)3CO2CH3
Índice de refracción 1.4435 to 1.4455
Número MDL MFCD00000756
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.191
Sinónimo methyl 4-chloroformyl butyrate, methyl 5-chloro-5-oxovalerate, methyl 4-chloroformylbutyrate, methyl5-chloro-5-oxopentanoate, 5-chloro-5-oxopentanoic acid methyl ester, methyl glutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-butyric acid methyl ester, zlchem 559, pubchem14033
Clave InChI JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CCCC(Cl)=O
Nombre IUPAC metil 5-cloro-5-oxopentanoato
Peso molecular (g/mol) 164.59
PubChem CID 73916
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.59
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-(chloroformyl)butyrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1