Learn More
Metil 4-clorocinamato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418936 25 g 25 g
11498926 1 g 1 g
11408936 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17071.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7560-44-3 | C10H9ClO2 | 196.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7560-44-3
Fórmula molecular C10H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 196.63
Número MDL MFCD00075790
Clave InChI IIBXQGYKZKOORG-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo methyl 4-chlorocinnamate, methyl p-chlorocinnamate, methyl 3-4-chlorophenyl acrylate, 4-chlorocinnamic acid methyl ester, cinnamic acid, p-chloro-, methyl ester, 2-propenoic acid, 3-4-chlorophenyl-, methyl ester, methyl e-3-4-chlorophenyl prop-2-enoate, e-methyl 3-4-chlorophenyl acrylate, methyl 2e-3-4-chlorophenyl prop-2-enoate, methyl 3-4-chlorophenyl prop-2-enoate
PubChem CID 5314314
Nombre IUPAC metil (E)-3-(4-clorofenil)prop-2-enoato
SMILES COC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-chlorocinnamate
Punto de fusión 74°C to 77°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2045629
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.64
Porcentaje de pureza 99%