Learn More
4-Clorocarbonilbenzoato de metilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410908 1 g 1 g
15420908 5 g 5 g
15430908 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54688.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7377-26-6 | C9H7ClO3 | 198.602 g/mol
4-(Chlorocarbonyl)benzoic Acid Methyl Ester, is a building block, that can be used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can be used for the preparation of benzophenone residues and also for the synthesis of novel novel bulky hydrophobic retinoids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de metilo de ácido 4-(clorocarbonil)benzoico es un compuesto básico que puede usarse para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos. Se puede utilizar para la preparación de residuos de benzofenona y también para la síntesis de nuevos retinoides hidrofóbicos voluminosos.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes y ácidos. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7377-26-6
Fórmula molecular C9H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 198.602
Número MDL MFCD00059486
Clave InChI CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-chlorocarbonyl benzoate, methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, methyl 4-chloroformyl benzoate, terephthalic acid monomethyl ester chloride, methyl 4-carbonochloridoyl benzoate, methyl terephthaloyl chloride, benzoic acid, 4-chlorocarbonyl-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzoylchloride, 4-chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester
PubChem CID 81850
Nombre IUPAC metil 4-carbonocloridoilbenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate
Punto de fusión 52°C to 56°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.6
Porcentaje de pureza ≥98%