Learn More
Metil 4-clorobutirato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10723701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723701 100 g Frasco de vidrio 100 g
10225320 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10723701 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126521000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3153-37-5 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3153-37-5
Fórmula molecular C5H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 136.58
Número MDL MFCD00001003
Clave InChI ZZUYIRISBMWFMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-chlorobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chlorobutyric acid methyl ester, butyric acid, 4-chloro-, methyl ester, methyl .omega.-chlorobutyrate, 4-chlorobutanoic acid methyl ester, .gamma.-chlorobutyric acid methyl ester, methyl-4-chlorbutanoat, gamma-chlorobutyric acid methyl ester, methyl omega-chlorobutyrate
PubChem CID 76612
Nombre IUPAC metil 4-clorobutanoato
SMILES COC(=O)CCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-chlorobutyrate
Nombre de nota 98+%
Color Incolora
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 175.0°C to 176.0°C
Temperatura de inflamación 59°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)3CO2CH3
Índice de refracción 1.4311 to 1.4331
Cantidad 100 g
Beilstein 02,278
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.58
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-chlorobutyrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.