Learn More
Metil 4-clorobutirato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302286 25 g 25 g
11312286 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03734.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 3153-37-5 | C5H9ClO2 | 136.575 g/mol
Methyl 4-chlorobutyrate is used as a pharmaceutical synthesis, industrial dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil 4-clorobutirato se utiliza como síntesis farmacéutica, intermedios de tinte industrial.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3153-37-5
Fórmula molecular C5H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 136.575
Número MDL MFCD00001003
Clave InChI ZZUYIRISBMWFMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-chlorobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chlorobutyric acid methyl ester, butyric acid, 4-chloro-, methyl ester, methyl .omega.-chlorobutyrate, 4-chlorobutanoic acid methyl ester, .gamma.-chlorobutyric acid methyl ester, methyl-4-chlorbutanoat, gamma-chlorobutyric acid methyl ester, methyl omega-chlorobutyrate
PubChem CID 76612
Nombre IUPAC metil 4-clorobutanoato
SMILES COC(=O)CCCCl
Specifica
Nombre del producto químico o material Methyl 4-chlorobutyrate
Densidad 1.125
Punto de ebullición 175°C to 176°C
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Índice de refracción 1.432
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 1745117
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.58
Porcentaje de pureza 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.