Learn More
4'-Clorobifenil-4-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488397
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15488397
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51910.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89901-02-0
Fórmula molecular C14H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 246.69
Número MDL MFCD04117794
Clave InChI UJIUMBFXWGXMOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-4-chlorophenyl benzoate, methyl 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl 4'-chlorobiphenyl-4-carboxylate, acmc-20akgj, amtda026, methylchlorobiphenylcarboxylate, methyl 4-chloro 1,1-biphenyl-4-carboxylate, 4'-chlorobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 737630
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4'-chlorobiphenyl-4-carboxylate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.69
Porcentaje de pureza 95%