Learn More
4-clorobenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Chlorobenzoate |
| CAS | 1126-46-1 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Cl O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzoic acid','4-chloro-','methyl ester, Benzoic acid','p-chloro-','methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)chlorobenzene, 4-Carbomethoxyphenyl chloride, 4-Chlorobenzoic acid methyl ester, 5-Chloro-2-benzoic acid methyl ester, Methyl 4-chlorobenzoate, Methyl p-chlorobenzoate, NSC 8366, p-Chlorobenzoic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | metil 4-clorobenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 170.593 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0135 |