Learn More
4-clorobenzoato de metilo, Mikromol™
Descripción
4-clorobenzoato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Chlorobenzoate |
| CAS | 1126-46-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 4-Chlorobenzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H7 Cl O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-chloro-, methyl ester, Benzoic acid, p-chloro-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)chlorobenzene, 4-Carbomethoxyphenyl chloride, 4-Chlorobenzoic acid methyl ester, 5-Chloro-2-benzoic acid methyl ester, Methyl 4-chlorobenzoate, Methyl p-chlorobenzoate, NSC 8366, p-Chlorobenzoic acid methyl ester, Decitabine Related Compound D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | metil 4-clorobenzoato |
| Mostrar más |