Learn More
Metil 4-clorobenzoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409352
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11409352 25 g 25 g
11419352 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11409352
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10109.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1126-46-1 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1126-46-1
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Número MDL MFCD00000621
Clave InChI LXNFVVDCCWUUKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl p-chlorobenzoate, 4-chlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-chloro-, methyl ester, unii-m0u80j80va, benzoic acid, p-chloro-, methyl ester, methyl-p-chlorobenzoate, p-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl-4-chlorobenzoate, 4-chloro-benzoic acid methyl ester, decitabine related compound d
PubChem CID 14307
Nombre IUPAC metil 4-clorobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-chlorobenzoate
Punto de fusión 41°C to 45°C
Densidad 1.382
Punto de ebullición 136°C to 137°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1564310
Índice Merck 14,2125
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 99%