Learn More
Metilo 4-cloroacetoacetato, TRC
Código de producto. 30484258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30484258 5 g 5 g
30468947 10 g 10 g
30477547 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30484258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2945555G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32807-28-6
Fórmula molecular C5H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 150.56
Sinónimo 4-Chloro-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester, 4-Chloroacetoacetic Acid Methyl Ester, 4-Chloro-3-oxo-butyric Acid Methyl Ester, Methyl (Chloroacetyl)acetate, Methyl 3-Oxo-4-chlorobutanoate, Methyl 4-Chloro-3-oxobutanoate, Methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, Methyl gamma-Chloroacetoacetate, Methyl ω-Chloroacetoacetate
Nombre IUPAC metil 4-cloro-3-oxobutanoato
SMILES COC(=O)CC(=O)CCl
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Chloroacetoacetate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)2-4(7)3-6/h2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0084