Learn More
Metil 4-cloroacetoacetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10297543 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
10297543 100 mL 100 ml
10236910 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10297543 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 241621000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 32807-28-6 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32807-28-6
Fórmula molecular C5H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 150.56
Número MDL MFCD00000938
Clave InChI HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-chloroacetoacetate, methyl 4-chloro-3-oxo-butanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, methyl ester, 4-chloroacetoacetic acid methyl ester, methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, methyl gamma-chloroacetoacetate, methyl-4-chloroacetoacetate, acetoacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chloroacetonacetic acid nethyl ester, pubchem11042
PubChem CID 36240
Nombre IUPAC metil 4-cloro-3-oxobutanoato
SMILES COC(=O)CC(=O)CCl
Specifica
Nombre del producto químico o material Methyl 4-chloroacetoacetate
Punto de fusión 14.0°C to 16.0°C
Color Naranja amarillento a amarillo
Densidad 1.2800g/mL
Punto de ebullición 212.0°C to 213.0°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2C(O)CH2COOCH3
Índice de refracción 1.4560 to 1.4580
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.28
Información de solubilidad Solubility in water: 71g/L (20 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido