Learn More
Metil 4-cloroacetoacetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10236910 25 mL 25 ml
10297543 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10236910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 241620250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32807-28-6 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32807-28-6
Fórmula molecular C5H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 150.56
Número MDL MFCD00000938
Clave InChI HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-chloroacetoacetate, methyl 4-chloro-3-oxo-butanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, methyl ester, 4-chloroacetoacetic acid methyl ester, methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, methyl gamma-chloroacetoacetate, methyl-4-chloroacetoacetate, acetoacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chloroacetonacetic acid nethyl ester, pubchem11042
PubChem CID 36240
Nombre IUPAC metil 4-cloro-3-oxobutanoato
SMILES COC(=O)CC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-chloroacetoacetate
Punto de fusión 14.0°C to 16.0°C
Color Naranja amarillento a amarillo
Densidad 1.2800g/mL
Punto de ebullición 212.0°C to 213.0°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2C(O)CH2COOCH3
Índice de refracción 1.4560 to 1.4580
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.28
Información de solubilidad Solubility in water: 71g/L (20 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido