Learn More
4-Cloroacetoacetato de metilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15482019 100 g 100 g
15472019 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15482019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64709.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32807-28-6 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32807-28-6
Fórmula molecular C5H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 150.56
Número MDL MFCD00000938
Clave InChI HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-chloroacetoacetate, methyl 4-chloro-3-oxo-butanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, methyl ester, 4-chloroacetoacetic acid methyl ester, methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, methyl gamma-chloroacetoacetate, methyl-4-chloroacetoacetate, acetoacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chloroacetonacetic acid nethyl ester, pubchem11042
PubChem CID 36240
Nombre IUPAC metil 4-cloro-3-oxobutanoato
SMILES COC(=O)CC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-chloroacetoacetate
Color Incolora
Densidad 1.305 g/mL
Punto de ebullición 85°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Índice de refracción 1.456
Cantidad 100 g
Número UN UN2922
Beilstein 1759939
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.56
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido