Learn More
Metil-4-cloro-7-metoxiquinolina-6-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl-4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate |
| CAS | 205448-66-4 |
| Fórmula molecular | C12H10ClNO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylic Acid Methyl Ester, 4-Chloro-7-methoxy-6-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10ClNO3/c1-16-11-6-10-7(9(13)3-4-14-10)5-8(11)12(15)17-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc2c(Cl)ccnc2cc1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 251.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.0349 |