Learn More
4-Cloro-3-nitrobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Methyl 4-chloro-3-nitrobenzoate, is used as starting material for the preparation of the methyl benzoates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-cloro-3-nitrobenzoato de metilo se utiliza como material de partida para la preparación de los benzoatos de metilo
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-chloro-3-nitrobenzoate |
| Punto de fusión | 78°C to 82°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1643729 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.59 |
| Porcentaje de pureza | 98% |