Learn More
4-Cloro-3-nitrobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381897 5 g 5 g
11391897 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07407.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14719-83-6 | C8H6ClNO4 | 215.59 g/mol
Methyl 4-chloro-3-nitrobenzoate, is used as starting material for the preparation of the methyl benzoates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-cloro-3-nitrobenzoato de metilo se utiliza como material de partida para la preparación de los benzoatos de metilo
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14719-83-6
Fórmula molecular C8H6ClNO4
Peso molecular (g/mol) 215.59
Número MDL MFCD00016989
Clave InChI XRTKWPWDSUNLHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-chloro-3-nitrobenzate, 4-chloro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-chloro-3-nitro-, methyl ester, acmc-209cya, methyl-3-nitro-4-chlorobenzoate, methyl 3-nitro-4-chlorobenzoate, xrtkwpwdsunlhs-uhfffaoysa, methyl 4-chloro-3-nitro-benzoate, methyl4-chloro-3-nitrobenzoate
PubChem CID 735797
Nombre IUPAC 4-cloro-3-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
Punto de fusión 78°C to 82°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1643729
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.59
Porcentaje de pureza 98%