Learn More
4-Cloro-3-metilbenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11377896
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Código de producto. 11377896
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13110.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91367-05-4
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.619
Número MDL MFCD00151838
Clave InChI QOTGNXMPQNGYDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-chloro-3-methyl-, methyl ester, pubchem3710, acmc-209r8w, 2-chloro-5-methoxycarbonyl toluene, methyl 4-chloranyl-3-methyl-benzoate, 4-chloro-m-toluic acid methyl ester, 4-chloro-3-methylbenzoic acid, methyl ester
PubChem CID 7015786
Nombre IUPAC 4-cloro-3-metilbenzoato de metilo
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-chloro-3-methylbenzoate
Índice de refracción 1.537
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 97%