Learn More
4-butirilamino-3-metilbenzoato de metilo, Mikromol™
Descripción
4-butirilamino-3-metilbenzoato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Butyrylamino-3-methylbenzoate |
| CAS | 301533-59-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 4-Butyrylamino-3-methylbenzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 3-methyl-4-[(1-oxobutyl)amino]-, methyl ester, 3-Methyl-4-butyrylaminobenzoic acid methyl ester, 4-Butyrylamino-3-methylbenzoic acid methyl ester, Methyl 4-Butyrylamino-3-methylbenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO3/c1-4-5-12(15)14-11-7-6-10(8-9(11)2)13(16)17-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCCC(=O)Nc1ccc(cc1C)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 4-(butanoilamino)-3-metilbenzoato de metilo |
| Mostrar más |