Learn More
4-butirilamino-3-metil-5-nitrobenzoato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30050582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050582 100 mg 100 miligramos
30051125 25 mg 25 miligramos
30461821 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30050582 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0939.12
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-butirilamino-3-metil-5-nitrobenzoato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoate
CAS 152628-01-8
Nombres de analitos o componentes Methyl 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H16 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O5/c1-4-5-11(16)14-12-8(2)6-9(13(17)20-3)7-10(12)15(18)19/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,14,16)
SMILES CCCC(=O)Nc1c(C)cc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Nombre IUPAC 4-(butanoilamino)-3-metil-5-nitrobenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 280.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1059 g/mol