Learn More
Metil 4-(Butilamino)benzoato, TRC
Código de producto. 30240489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240489 50 mg 50 miligramos
30240553 250 mg 250 miligramos
30240942 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240489 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27516050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71839-12-8
Fórmula molecular C12 H17 N O2
Peso molecular (g/mol) 207.27
Sinónimo Methyl 4-(Butylamino)benzoate, Tetracaine Hydrochloride Imp. C (EP)
Nombre IUPAC Metil 4-(butiamino)benzoato
SMILES CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(Butylamino)benzoate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO2/c1-3-4-9-13-11-7-5-10(6-8-11)12(14)15-2/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1259