Learn More
4-Bromopirrol-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436807 5 g 5 g
15426807 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33918.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934-05-4
Fórmula molecular C6H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 204.023
Número MDL MFCD00832855
Clave InChI ZXFCRVGOHJHZNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate, 4-bromo-2-methoxycarbonyl-1h-pyrrole, 4-bromo-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl4-bromo-1h-pyrrole-2-carboxylate, 4-bromopyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-, methyl ester, pubchem13045, acmc-209rlm, ksc497g1p, 4-bromo-2-methoxycarbonylpyrrole
PubChem CID 2763594
Nombre IUPAC 4-bromo-1H-pirrol-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=CN1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate
Punto de fusión 100°C to 102°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204
Porcentaje de pureza 97%