Learn More
4-Bromopiridina-2-carboxilato de metilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471479 1 g 1 g
15481479 5 g 5 g
15491479 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471479 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64327.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 29681-42-3 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
It finds its application as a useful synthetic intermediate and in the straightforward and efficient synthesis of 3-benzyloxy-4-bromopicolinate ester and 3-benzyloxy-5-bromopicolinate ester, common building blocks for pharmaceuticals and agrochemicals. It is used in the synthesis of biaryl mannoside FimH inhibitors for use in urinary infection treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como un intermedio sintético útil y en la síntesis directa y eficiente del éster 3-benziloxi-4-bromocolicinato y el éster 3-benziloxi-5-bromocolicinato, compuestos básicos comunes para productos farmacéuticos y agroquímicos. Se utiliza en la síntesis de inhibidores de FimH de biaril manosida para su uso en el tratamiento de infecciones urinarias.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado del calor y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29681-42-3
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.034
Número MDL MFCD07374897
Clave InChI JZFLATQBIPILFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12828947
Nombre IUPAC 4-bromopiridina-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=NC=CC(=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-bromopyridine-2-carboxylate
Punto de fusión 54°C to 56°C
Cantidad 1 g
Beilstein 473047
Sinónimo methyl 4-bromopicolinate, 4-bromo-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-bromo-2-pyridinecarboxylate, methyl4-bromopicolinate, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-bromo-, methyl ester, 4-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, abbypharma ap-10-5912, pubchem12733, acmc-209hag, methyl 4-bromo-pyridine-2-carboxylate
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Sólido