Learn More
4-Bromofenilacetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Bromophenylacetate |
| CAS | 41841-16-1 |
| Fórmula molecular | C9 H9 Br O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 4-bromo-, methyl ester, Acetic acid, (p-bromophenyl)-, methyl ester (7CI), 2-(4-Bromophenyl)acetic acid methyl ester, 4-Bromophenylacetic acid methyl ester, Methyl (4-bromophenyl)acetate, Methyl 2-(4-bromophenyl)acetate, Methyl 4-bromobenzeneacetate, NSC 245163 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-bromofenil)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 229.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.9786 |