Learn More
4-Bromometilcinamato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Bromomethylcinnamate |
| CAS | 946-99-6 |
| Fórmula molecular | C11H11BrO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-2-propenoic Acid Methyl Ester, p-(Bromomethyl)cinnamic Acid Methyl Ester, 3-(4-Bromomethylphenyl)acrylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11BrO2/c1-14-11(13)7-6-9-2-4-10(8-12)5-3-9/h2-7H,8H2,1H3/b7-6+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C\c1ccc(CBr)cc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-[4-(bromometil)fenil]prop-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 255.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.9942 |