Learn More
4'-(Bromometil)bifenil-2-carboxilato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 17954186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954186 100 mg 100 miligramos
17973916 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17954186 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0939.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4'-(Bromometil)bifenil-2-carboxilato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
CAS 114772-38-2
Nombres de analitos o componentes Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H13 Br O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13BrO2/c1-18-15(17)14-5-3-2-4-13(14)12-8-6-11(10-16)7-9-12/h2-9H,10H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1c2ccc(CBr)cc2
Nombre IUPAC 2-[4-(bromometil)fenil]benzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 305.17
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.0099 g/mol