Learn More
4-(Bromometil)benzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444280 5 g 5 g
11454280 25 g 25 g
11464280 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444280 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10557.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2417-72-3 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate is used in the preparation of potential anti-HIV agents. It i s also used as a catalyst for rearrangement of benzylthiothiazoline derivatives in the preparation aldose reductase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(bromometilo)benzoato de metilo se utiliza en la preparación de posibles agentes anti-VIH. También se usa como catalizador para el reordenamiento de los derivados de la benziltiotiazolina en la preparación de inhibidores de la aldosis reductasa.
Solubilidad
Poco soluble en agua, muy soluble en etanol y éter y no soluble en solventes orgánicos halogenados
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible al aire. Manipular y almacenar en gas inerte. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2417-72-3
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.07
Número MDL MFCD00032453
Clave InChI NLWBJPPMPLPZIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 256687
Nombre IUPAC metil 4-(bromometil)benzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4- (bromomethyl)benzoate
Punto de fusión 53°C to 58°C
Punto de ebullición 130°C to 135°C (2 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Beilstein 1867272
Sinónimo methyl 4-bromomethyl benzoate, 4-bromomethylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromomethyl benzoate, benzoic acid, 4-bromomethyl-, methyl ester, 4-bromomethyl benzoic acid methyl ester, p-methoxycarbonyl benzyl bromide, methyl p-bromomethyl benzoate, 4-bromomethyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzyl bromide
Información de solubilidad Lowly soluble in water,highly soluble in ethanol and ether,not soluble in halogenated organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 98%