Learn More
Metil 4-(bromometil)benzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10743541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10743541 5 g Frasco de vidrio 5 g
10771925 25 g Frasco de vidrio 25 g
13498508 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10743541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306100050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2417-72-3 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2417-72-3
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.07
Número MDL MFCD00032453
Clave InChI NLWBJPPMPLPZIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 256687
Nombre IUPAC metil 4-(bromometil)benzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
Punto de fusión 53.0°C to 58.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 130.0°C to 135.0°C (2.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2C6H4CO2CH3
Cantidad 5 g
Sinónimo methyl 4-bromomethyl benzoate, 4-bromomethylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromomethyl benzoate, benzoic acid, 4-bromomethyl-, methyl ester, 4-bromomethyl benzoic acid methyl ester, p-methoxycarbonyl benzyl bromide, methyl p-bromomethyl benzoate, 4-bromomethyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzyl bromide
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos