Learn More
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate, 97%, Maybridge™
Código de producto. 10342543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10342543 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10275374 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10342543 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW03798EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2417-72-3
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.07
Número MDL MFCD00032453
Clave InChI NLWBJPPMPLPZIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-bromomethyl benzoate, 4-bromomethylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromomethyl benzoate, benzoic acid, 4-bromomethyl-, methyl ester, 4-bromomethyl benzoic acid methyl ester, p-methoxycarbonyl benzyl bromide, methyl p-bromomethyl benzoate, 4-bromomethyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzyl bromide
PubChem CID 256687
Nombre IUPAC metil 4-(bromometil)benzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal BrCH2C6H4CO2CH3
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 97%