Learn More
Metil 4-(Bromometil)-3-(tetrametil-1,3,2-dioxaborolán-2-il)benzoato, TRC
Código de producto. 30469265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469265 100 mg 100 miligramos
30473716 500 mg 500 miligramos
30481076 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30469265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM293885100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1626407-50-8
Fórmula molecular C15H20BBrO4
Peso molecular (g/mol) 355.03
Nombre IUPAC Metil 4-(bromometil)-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolán-2-il)benzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(CBr)c(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(Bromomethyl)-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20BBrO4/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-8-10(13(18)19-5)6-7-11(12)9-17/h6-8H,9H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.0638