Learn More
4-(Bromometil)-3-metoxibenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-(Bromomethyl)-3-methoxybenzoate |
| CAS | 70264-94-7 |
| Fórmula molecular | C10 H11 Br O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Methoxy-4-(bromomethyl)benzoic Acid Methyl Ester, 4-(Bromomethyl)-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(2-Bromoethyl)-3-methoxybenzoate, Methyl 4-(Bromomethyl)-3-(methyloxy)benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11BrO3/c1-13-9-5-7(10(12)14-2)3-4-8(9)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(CBr)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-(bromometil)-3-metoxibenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 259.096 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.989 |