Learn More
4-Bromofurano-2-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Bromofuran-2-carboxylate |
| CAS | 58235-80-6 |
| Fórmula molecular | C6H5BrO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Bromofuran-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BrO3/c1-9-6(8)5-2-4(7)3-10-5/h2-3H,1H3 |
| SMILES | BrC1=COC(C(OC)=O)=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromofuran-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 205.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.94 |