Learn More
Metil 4-bromocrotonato, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457417 10 g 10 g
11467417 50 g 50 g
11477417 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15582.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1117-71-1 | C5H7BrO2 | 179.01 g/mol
It is a useful synthetic intermediate. It was used in the synthesis of irreversible inhibitors of EGFR and HER-2 tyrosine kinases with enhanced antitumor activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
es un intermedio sintético útil. Se utilizó en la síntesis de los inhibidores irreversibles de EGFR y de las tirosina quinasas HER-2 con actividades antitumorales mejoradas.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua.
Notas
almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1117-71-1
Fórmula molecular C5H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 179.01
Número MDL MFCD00000246,MFCD09998308
Clave InChI RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo methyl 4-bromocrotonate, e-methyl 4-bromobut-2-enoate, 4-bromocrotonic acid methyl ester, methyl gamma-bromocrotonate, methyl bromocrotonate, methyl 4-bromo-2-butenoate, 2-butenoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl 4-bromobut-2-enoate, methyl 2e-4-bromobut-2-enoate, crotonic acid, 4-bromo-, methyl ester
PubChem CID 5369175
Nombre IUPAC (E)-4-bromobut-2-enoato de metilo
SMILES COC(=O)\C=C\CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-bromocrotonate
Densidad 1.524
Punto de ebullición 83°C to 85°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Fórmula lineal BrCH2CH=CHCO2CH3
Índice de refracción 1.501
Cantidad 10 g
Número UN UN1760
Beilstein 1745755
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.01
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl-4-bromocrotonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl-4-bromocrotonate