Learn More
4-Bromocrotonato de metilo, 85 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10792564 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10792564 500 g Frasco de vidrio 500 g
10103180 25 g Frasco de vidrio 25 g
10427710 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10792564 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126455000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1117-71-1 | C5H7BrO2 | 179.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1117-71-1
Fórmula molecular C5H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 179.01
Número MDL MFCD00000246,MFCD09998308
Clave InChI RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo methyl 4-bromocrotonate, e-methyl 4-bromobut-2-enoate, 4-bromocrotonic acid methyl ester, methyl gamma-bromocrotonate, methyl bromocrotonate, methyl 4-bromo-2-butenoate, 2-butenoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl 4-bromobut-2-enoate, methyl 2e-4-bromobut-2-enoate, crotonic acid, 4-bromo-, methyl ester
PubChem CID 5369175
SMILES COC(=O)\C=C\CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-bromocrotonate
Color Amarillo
Densidad 1.5200g/mL
Punto de ebullición 83.0°C to 85.0°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CH=CHCO2CH3
Índice de refracción 1.4990 to 1.5020
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.52
Nombre IUPAC (E)-4-bromobut-2-enoato de metilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.01
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-bromocrotonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.