Learn More
4-Bomobutirato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383276 50 g 50 g
11373276 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12636.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4897-84-1 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4897-84-1
Fórmula molecular C5H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 181.03
Número MDL MFCD00041482
Clave InChI QAWFLJGZSZIZHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid methyl ester, methyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl4-bromobutyrate, butyric acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl gamma-bromobutyrate, acmc-1amn9, 4-brombutyric acid methyl ester, 4-bromobutyric acid methyl-ester
PubChem CID 107604
Nombre IUPAC metil 4-bromobutanoato
SMILES COC(=O)CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-bromobutyrate
Punto de ebullición 186°C to 187°C
Índice de refracción 1.462
Cantidad 50 g
Beilstein 1745618
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.04
Porcentaje de pureza 97%