Learn More
4-Bromobenzoato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412927 5 g 5 g
11422927 25 g 25 g
11432927 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15517.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-42-1 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 4-bromobenzoato de metilo se utiliza como material de partida en la síntesis de furo[2,3-d]pirimidina 5-sustituida con enlace de tres carbonos y pirrollo[2,3-d]pirimidina 6-sustituida y 4-tri-n-butilestanilbenzoato de metilo. También se utiliza para estimular la desclorinación microbiana de bifenilos policlorados. Además, se utiliza en la preparación de un reactivo radioyodante estable para marcar anticuerpos monoclonales para radioterapia de cáncer.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-42-1
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.046
Número MDL MFCD00013531
Clave InChI CZNGTXVOZOWWKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl p-bromobenzoate, 4-bromobenzoic acid methyl ester, p-bromobenzoic acid, methyl ester, unii-ub1ysj5xar, ub1ysj5xar, benzoic acid, p-bromo-, methyl ester, pubchem3962, methyl-4-bromobenzoate, methyl p-bromo benzoate
PubChem CID 12081
Nombre IUPAC metil 4-bromobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-bromobenzoate
Punto de fusión 77°C to 81°C
Densidad 1.69
Cantidad 5 g
Beilstein 2045132
Índice Merck 14,1408
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza ≥98%