Learn More
4-Bromo-3-metilbenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459376 25 g 25 g
11448810 1 g 1 g
11449376 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19078.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 148547-19-7 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148547-19-7
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.073
Número MDL MFCD00673014
Clave InChI GTZTYNPAPQKIIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromo-3-methylbenzoate, methyl 4-bromo-m-toluate, 4-bromo-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-bromo-3-methyl-benzoate, 4-bromo-m-toluic acid methyl ester, benzoic acid, 4-bromo-3-methyl-, methyl ester, 2-bromo-5-methoxycarbonyl toluene, 3-methyl-4-bromobenzoic acid methyl ester, pubchem3970
PubChem CID 3294148
Nombre IUPAC metil 4-bromo-3-metilbenzoato
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
Punto de fusión 39°C to 44°C
Cantidad 25 g
Beilstein 6593534
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 97%