Learn More
Metil 4-bromo-3-metilbenzoato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10723532 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10723532 25 g 25 g
10493320 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10723532 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438190250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 148547-19-7 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148547-19-7
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.07
Clave InChI GTZTYNPAPQKIIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromo-3-methylbenzoate, methyl 4-bromo-m-toluate, 4-bromo-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-bromo-3-methyl-benzoate, 4-bromo-m-toluic acid methyl ester, benzoic acid, 4-bromo-3-methyl-, methyl ester, 2-bromo-5-methoxycarbonyl toluene, 3-methyl-4-bromobenzoic acid methyl ester, pubchem3970
PubChem CID 3294148
Nombre IUPAC metil 4-bromo-3-metilbenzoato
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
Punto de fusión 41.0°C to 42.5°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido de baja fusión o líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.