Learn More
4-Bromo-3-hidroxitiofeno-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459726 10 g 10 g
11449726 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20249.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 95201-93-7 | C6H5BrO3S | 237.067 g/mol
The synthesis of the thienopyranone scaffold began with the alkylation of methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate with N-acetylmorpholine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La síntesis del soporte de tienopiranona comenzó con la alquilación de 4-bromo-3-hidroxitiofeno-2-carboxilato de metilo con N-acetilmorfolina.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua a 0,95 g/l y 25 °C.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases, agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95201-93-7
Fórmula molecular C6H5BrO3S
Peso molecular (g/mol) 237.067
Número MDL MFCD00052081
Clave InChI UFTXASQYKJFRKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2z-4-bromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo-3-hydroxy-, methyl ester, acmc-20akgk, maybridge1_004012, methyl 4-bromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-hydroxy-4-bromo-2-thiophenecarboxylate, methyl-4-bromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4-bromo-3-oxo-2-thienylidene-methoxy-methanolate, 4-bromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, 2-thiophenecarboxylicacid,4-bromo-3-hydroxy-,methyl ester
PubChem CID 2777611
Nombre IUPAC 4-Bromo-3-hidroxitiofeno-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CS1)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 79°C to 80°C
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Sparingly Soluble in water 0.95g/L @ 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.08
Porcentaje de pureza 97%