Learn More
4-Bromo-3,5-dimetilbenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Bromo-3,5-dimethylbenzoate |
| CAS | 432022-88-3 |
| Fórmula molecular | C10 H11 Br O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11BrO2/c1-6-4-8(10(12)13-3)5-7(2)9(6)11/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(C)c(Br)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-3,5-dimetilbenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 243.097 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.994 |