Learn More
4-Bromo-2-metoxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342949 10 g 10 g
11332949 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27773.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139102-34-4
Fórmula molecular C9H9BrO3
Peso molecular (g/mol) 245.072
Número MDL MFCD06797867
Clave InChI WPGAGRPPDYAZAD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15128242
Nombre IUPAC 4-bromo-2-metoxibenzoato de metilo
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)Br)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-bromo-2-methoxybenzoate
Punto de fusión 32°C to 34°C
Punto de ebullición 100°C to 108°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Sinónimo methyl4-bromo-2-methoxybenzoate, benzoic acid, 4-bromo-2-methoxy-, methyl ester, 4-bromo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, ablock ab-14-0789, benzoic acid,4-bromo-2-methoxy-, methyl ester, pubchem16069, acmc-209ciq, methyl-4-bromo-2-methoxybenzoate, zerenex e/1100188, 4-bromo-2-methoxybenzoate 98
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.08
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.