Learn More
4-Bromo-2-(bromometil)benzoato de metilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15459017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459017 250 mg 250 miligramos
15449017 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52350.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-bromo-2(bromometil)benzoato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78471-43-9
Fórmula molecular C9H8Br2O2
Peso molecular (g/mol) 307.969
Número MDL MFCD04114319
Clave InChI SGFACFBLUAWICV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-bromo-2-bromomethyl benzoate, methyl 4-bromo-2-bromomethyl-benzoate, 4-bromo-2-bromomethylbenzoic acid methyl ester, 4-bromo-2-bromomethyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-bromo-2-bromomethyl-, methyl ester, 4-bromo-2-bromomethyl benzoic acid methyl ester, acmc-209pec, methyl alpha,5-dibromo-o-toluate, methyl 4bromo-2-bromomethylbenzoate, methyl4-bromo-2-bromomethylbenzoate
PubChem CID 22031079
Nombre IUPAC 4-bromo-2-(bromometil)benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Punto de fusión 76°C to 78°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.97
Porcentaje de pureza 96%