Learn More
(+/-)-4-Boc-piperazina-2-carboxilato de metilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397509 1 g 1 g
11307519 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27886.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 129799-08-2 | C11H21N2O4 | 245.30 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129799-08-2
Fórmula molecular C11H21N2O4
Peso molecular (g/mol) 245.30
Número MDL MFCD01632465,MFCD04115325,MFCD04115326
Clave InChI QUKAHFCVKNRRBU-QMMMGPOBSA-O
Sinónimo methyl 4-boc-piperazine-2-carboxylate, 1-tert-butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate, n-4-boc-2-piperazinecarboxylic acid methyl ester, 1-n-boc-piperazine-3-carboxylic acid methyl ester, 4n-boc-piperazine-2-carboxylic acid methyl ester, piperazine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 3-methyl ester, 1,3-piperazinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 3-methyl ester, 1-n-boc-piperazine-3-carboxylic acid methyl ester; piperazine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 3-methyl ester, tert-butyl 3-methoxycarbonyl piperazinecarboxylate, pubchem18338
PubChem CID 2756819
Nombre IUPAC piperazina-1,3-dicarboxilato de 3-O-metilo de 1-O-terc-butilo
SMILES COC(=O)[C@@H]1CN(CC[NH2+]1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (+/-)-4-Boc-piperazine-2-carboxylate
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.29