Learn More
Metil-4-[beta-(5-Metilpirazina-2-carboxamido)etilbenceno Carbamato, TRC
Código de producto. 30179876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179876 500 mg 500 miligramos
30180381 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179876 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM322900500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33288-74-3
Fórmula molecular C16 H18 N4 O5 S
Peso molecular (g/mol) 378.4
Sinónimo Methyl [[4-[2-[[(5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Methyl [[4-[2-[[(5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamate, Carbamic acid, N-[[4-[2-[[(5-methyl-2-pyrazinyl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, methyl ester, Carbamic acid, [[4-[2-[[(5-methylpyrazinyl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, methyl ester (9CI), Carbamic acid, [[p-[2-(5-methylpyrazinecarboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-, methyl ester (8CI), N-[4-[β-(5-Methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl]methylurethane
Nombre IUPAC metil-[4-[2-[(5-metilpirazina-2-carbonil)amino]etil]fenil]sulfonilcarbamato
SMILES COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cnc(C)cn2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl [(4-[2-[((5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]carbamate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N4O5S/c1-11-9-19-14(10-18-11)15(21)17-8-7-12-3-5-13(6-4-12)26(23,24)20-16(22)25-2/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3,(H,17,21)(H,20,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.0998