Learn More
Metil 4-Azidotetrafluorobenzoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Azidotetrafluorobenzoate |
| CAS | 122590-75-4 |
| Fórmula molecular | C8 H3 F4 N3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H3F4N3O2/c1-17-8(16)2-3(9)5(11)7(14-15-13)6(12)4(2)10/h1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(F)c(F)c(N=[N+]=[N-])c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | Metil 4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 249.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.0161 |