Learn More
Metil 4-azido-4,6-didesoxi-2-O-metil-3-O-bencil-alfa-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30482327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482327 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30482327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28874510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Azido-4,6-dideoxy-2-O-methyl-3-O-benzyl-a-D-glucopy
CAS 861819-28-5
Fórmula molecular C15 H21 N3 O4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N3O4/c1-10-12(17-18-16)13(14(19-2)15(20-3)22-10)21-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12-15H,9H2,1-3H3/t10-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1O[C@H](C)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OCc2ccccc2)[C@H]1OC
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-5-azido-2,3-dimetoxi-6-metil-4-fenilmetoxioxano
Peso molecular (g/mol) 307.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1532