Learn More
4-Aminonicotinato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423287 5 g 5 g
15413287 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25324.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 16135-36-7 | Molecular Formula: C7H8N2O2 | Molecular Weight: 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16135-36-7
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00955996
Clave InChI OCARFFAPQGYGBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-aminonicotinate, 4-aminonicotinic acid methyl ester, 4-amino-nicotinic acid methyl ester, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-, methyl ester, nicotinic acid, 4-amino-, methyl ester, 4-aminonicotinicacidmethylester, methyl-4-aminonicotinate, ksc493a3l, tpc-py097
PubChem CID 592353
Nombre IUPAC metil 4-aminopiridina-3-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-aminonicotinate
Punto de fusión 172°C to 174°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%